Läs mer
Brady™ Laminerad polyesteretikett
Färg:
Svart på grått
Vitt på grönt
Vitt på lila
Vitt på rött
Höjd (metrisk) tecken:
8 mm
13 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Description
- Används för rörmarkörer och säkerhetsskyltar.
- B-7541 ger utmärkt vidhäftning på ytor med låg ytenergi, såsom polypropen och ABS, samt på de flesta pulverlackeringar.
- Standardfärgerna för bläck är svart, rött (RAL 3001-GL), gult (RAL 1003-GL), blått (RAL5005-GL) och grönt (RAL 6032-GL).
Specifications
Specifications
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Färg | Vitt på lila |
| Avsluta | Glans |
| Formatera | Rulla |
| Material | Polyester |
| Produkttyp | Rörmarkör |
| Visa text | Syra |
| För användning med (applikation) | Rör- och ventilmärkning |
| Språk | franska |
| Antal per förpackning | 220 markörer/rulle |
| Show More |