Läs mer
Brady™ Laminerad polyesteretikett
Produktkod. p-8004153
Färg:
Svart på grått
Vitt på grönt
Vitt på lila
Vitt på rött
Höjd (metrisk) tecken:
8 mm
13 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 11785563
Brand: Brady™ 273438
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Laminerade polyesteretiketter har en yttryckt vit polyesterfilm med ett permanent, akrylbaserat, tryckkänsligt lim och överlaminerat med en klar polyesterfilm.
  • Används för rörmarkörer och säkerhetsskyltar.
  • B-7541 ger utmärkt vidhäftning på ytor med låg ytenergi, såsom polypropen och ABS, samt på de flesta pulverlackeringar.
  • Standardfärgerna för bläck är svart, rött (RAL 3001-GL), gult (RAL 1003-GL), blått (RAL5005-GL) och grönt (RAL 6032-GL).
Specifikationer
Beskrivning Pipe Markers - Vapeur
Typ av lim Permanent akryl
Färg Svart på grått
Avsluta Glans
Formatera Rulla
Material Polyester
Produkttyp Rörmarkör
Visa text Vapeur
För användning med (applikation) Rör- och ventilmärkning
Språk franska
Antal per förpackning 220 markörer/rulle
Kvantitet 220 Pk.
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +230 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +110 °C
Tjocklek (engelska) 0,0039 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.099 mm
Mått (LxB) 33 m x 100 mm
Mått (L x B x H) 33 m x 100 mm x 150 mm
Längd (engelska) 108.27 ft.
Längd (metrisk) 33 m
Bredd (engelska) 3,94 tum
Bredd (metrisk) 100 mm
Höjd (engelska) 5,91 tum.
Höjd (metrisk) 150 mm
Höjd (metrisk) tecken 13 mm
Diameter (engelska) 3 tum
Diameter (metrisk) 70 mm
Alternativt artikelnummer PMF-VAPEUR-GY4-RLL090