Läs mer
Brady™ Obligatoriska skyltar av laminerad polyester
Produktkod. 10274794
Change view
Diameter (metrisk):
100 mm
200 mm
310 mm
Visad text:
Använd huvudskyddssäkerhet
Använd skyddskåpa
Använd skyddsskor
Använd överdragsskor
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Visad text unitSize
10274794 200 mm Använd huvudskyddssäkerhet -
10643385 100 mm Använd överdragsskor Varje
10396144 200 mm Använd överdragsskor Varje
10204564 100 mm Använd skyddskåpa Varje
10451264 200 mm Använd skyddskåpa Varje
11700174 310 mm Använd skyddsskor Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10274794 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 250103
Fyll på ditt laboratorium
Använd kampanjkoden 28007
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Obligatoriska skyltar för att hjälpa till med personlig säkerhet
Skylt, obligatoriskt - Hårmössa krävs
  • Uppfyller NF X 08-003-1 och 08-003-3 NX och EU-direktiv 92/58/EEC
  • Resistent mot kemikalier; vatten; UV-ljus; repor/nötning och temperaturer upp till 120 °C
  • Diameter 100 mm
  • Blå eller vit
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EU-direktiv 2002/95/EG
Alternativt artikelnummer PIC 251-DIA 200-B7541 (märkt)
Avsluta Glans
Material Polyester
Kvantitet 1 st
Typ av lim Permanent akryl
Beskrivning Laminerad polyester
Diameter (metrisk) 200 mm
För användning med (applikation) Rörmarkörer och säkerhetsskyltar
Tjocklek 0.024 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 110 °C
Form Rund
Visad text Använd huvudskyddssäkerhet
Produkttyp Obligatorisk tecken
Färg Vitt på blått