Läs mer
Brady™ Obligatoriska skyltar av laminerad polyester
Diameter (metrisk):
100 mm
200 mm
310 mm
Visad text:
Använd huvudskyddssäkerhet
Använd skyddskåpa
Använd skyddsskor
Använd överdragsskor
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Skylt, obligatoriskt - Hårmössa krävs
- Uppfyller NF X 08-003-1 och 08-003-3 NX och EU-direktiv 92/58/EEC
- Resistent mot kemikalier; vatten; UV-ljus; repor/nötning och temperaturer upp till 120 °C
- Diameter 100 mm
- Blå eller vit
Specifikationer
Specifikationer
| Alternativt artikelnummer | PIC 280-DIA 100-B7541 |
| Material | Polyester |
| Kvantitet | 1 st |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Beskrivning | Laminerad polyester |
| Diameter (metrisk) | 100 mm |
| Max. Temperatur (metrisk) | 110 °C |
| Tjocklek | 0.024 mm |
| Form | Rund |
| Visad text | Använd överdragsskor |
| Visa mer |