Läs mer
Brady™ Obligatoriska skyltar av laminerad polyester
Diameter (metrisk):
100 mm
200 mm
310 mm
Visad text:
Använd huvudskyddssäkerhet
Använd skyddskåpa
Använd skyddsskor
Använd överdragsskor
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Alternativt artikelnummer | PIC 280-DIA 315-B7541 |
| Material | Polyester |
| Kvantitet | 1 st |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Beskrivning | Laminerad polyester |
| Diameter (metrisk) | 310 mm |
| Max. Temperatur (metrisk) | 110 °C |
| Tjocklek | 0.024 mm |
| Form | Rund |
| Visad text | Använd skyddsskor |
| Visa mer |