Läs mer
Brady™ Obligatoriska skyltar av laminerad polyester
Produktkod. p-8001108
Diameter (metrisk):
100 mm
200 mm
310 mm
Visad text:
Använd huvudskyddssäkerhet
Använd skyddskåpa
Använd skyddsskor
Använd överdragsskor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10274794
Brand: Brady™ 250103
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Obligatoriska skyltar för att hjälpa till med personlig säkerhet
Skylt, obligatoriskt - Hårmössa krävs
  • Uppfyller NF X 08-003-1 och 08-003-3 NX och EU-direktiv 92/58/EEC
  • Resistent mot kemikalier; vatten; UV-ljus; repor/nötning och temperaturer upp till 120 °C
  • Diameter 100 mm
  • Blå eller vit
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EU-direktiv 2002/95/EG
Alternativt artikelnummer PIC 251-DIA 200-B7541 (märkt)
Avsluta Glans
Material Polyester
Kvantitet 1 st
Typ av lim Permanent akryl
Beskrivning Laminerad polyester
Diameter (metrisk) 200 mm
För användning med (applikation) Rörmarkörer och säkerhetsskyltar
Tjocklek 0.024 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 110 °C
Form Rund
Visad text Använd huvudskyddssäkerhet
Produkttyp Obligatorisk tecken
Färg Vitt på blått