Läs mer
Brady™ Laminerad polyestermonterad antisladdtejp
Produktkod. 11721665
Färg:
Rött
Svart
Mått (L x B):
18 m x 100 mm
18 m x 150 mm
18 m x 25 mm
18 m x 300 mm
18 m x 50 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 11721665
Brand: Brady™ 078199
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Laminerad polyestermonterad halkskydds-tejp (anti-halk) hjälper till att förhindra halka och fall på våta eller hala golv.
  • Den robusta polyestertejpen är klisterad och belagd med tusentals partiklar av hållbart aluminiumoxidkorn.
  • Antisladdtejp fäster permanent på rena, torra golv, tål fett och olja och fungerar både inomhus och utomhus.
  • Antisladdtejp finns i en mängd olika färger och storlekar för att passa alla dina golvmarkeringsbehov.
Specifikationer
Alternativt artikelnummer ANTIK-TEJP RÖD 100MMX18M
Beskrivning Rullmonterad antisladdtejp - Röd
Mått (L x B) 18 m x 100 mm
För användning med (applikation) Dragkraft på trappsteg, hala golv och markering av utträdesvägar
Längd (engelska) 59.1 ft.
Längd (metrisk) 18 m
Förpackningsmängd 1 rulle
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +70 °C
Tjocklek 0.162 mm
Bredd (engelska) 3,94 tum
Bredd (metrisk) 100 mm
Typ av lim Permanent akryl
Färg Rött
Material Polyester
Typ Anti-skid Tape