Läs mer
Brady™ Laminerad polyestermonterad antisladdtejp
Färg:
Rött
Svart
Mått (L x B):
18 m x 100 mm
18 m x 150 mm
18 m x 25 mm
18 m x 300 mm
18 m x 50 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Beskrivning
- Den robusta polyestertejpen är klisterad och belagd med tusentals partiklar av hållbart aluminiumoxidkorn.
- Antisladdtejp fäster permanent på rena, torra golv, tål fett och olja och fungerar både inomhus och utomhus.
- Antisladdtejp finns i en mängd olika färger och storlekar för att passa alla dina golvmarkeringsbehov.
Specifikationer
Specifikationer
| Alternativt artikelnummer | ANTIK-TEJP SVART 150MMX18.3M |
| Beskrivning | Roll-Monted Anti-Skid Tejp - Svart |
| Mått (L x B) | 18 m x 150 mm |
| För användning med (applikation) | Dragkraft på trappsteg, hala golv och markering av utträdesvägar |
| Längd (engelska) | 59.1 ft. |
| Längd (metrisk) | 18 m |
| Förpackningsmängd | 1 rulle |
| Temperaturområde (engelska) | -40 °F till +158 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | -40 °C till +70 °C |
| Tjocklek | 0.162 mm |
| Visa mer |