Läs mer
Brady™ Laminerad polyestermonterad antisladdtejp
Produktkod. 11791655 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Rött
Svart
Mått (L x B):
18 m x 25 mm
18 m x 50 mm
18 mx 100 mm
18 mx 150 mm
18 mx 300 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Mått (L x B) Förpackningsstorlek
11791655 Svart 18 mx 300 mm 1 rulle
11751655 Svart 18 m x 25 mm 1 rulle
11781655 Svart 18 mx 150 mm 1 rulle
11711665 Rött 18 m x 50 mm 1 rulle
11771655 Svart 18 mx 100 mm 1 rulle
11721665 Rött 18 mx 100 mm 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11791655 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 078194
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4390.00 SEK
    3703.13 SEK / 1 rullar
    Save 686.87 SEK
    15% Av
I lager
Laminerad polyestermonterad halkskydds-tejp (anti-halk) hjälper till att förhindra halka och fall på våta eller hala golv.
  • Den robusta polyestertejpen är klisterad och belagd med tusentals partiklar av hållbart aluminiumoxidkorn.
  • Antisladdtejp fäster permanent på rena, torra golv, tål fett och olja och fungerar både inomhus och utomhus.
  • Antisladdtejp finns i en mängd olika färger och storlekar för att passa alla dina golvmarkeringsbehov.
Specifikationer
Alternativt artikelnummer ANTIK-TEJP SVART 300MMX18M
Beskrivning Roll-Monted Anti-Skid Tejp - Svart
Mått (L x B) 18 mx 300 mm
För användning med (applikation) Dragkraft på trappsteg, hala golv och markering av utträdesvägar
Längd (engelska) 59.1 ft.
Längd (metrisk) 18 m
Förpackningsmängd 1 rulle
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +70 °C
Tjocklek 0.162 mm
Bredd (engelska) 11,81 tum
Bredd (metrisk) 300 mm
Typ av lim Permanent akryl
Färg Svart
Material Polyester