Läs mer
Brady™ Förpackningsetiketter i laminerad polyester
Produktkod. p-8004157
Höjd (metrisk):
74 mm
148 mm
Visa text:
Håll torrt
Hantera med försiktighet eller inte knäpp
Topp
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10795685
Brand: Brady™ 257533
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Laminerade förpackningsetiketter i polyester är gjorda av yttryckt vit polyesterfilm med ett permanent, akrylbaserat, tryckkänsligt lim och överlaminerat med en klar polyesterfilm.
  • B-7541 används för rörmarkörer och säkerhetsskyltar.
  • B-7541 ger utmärkt vidhäftning på ytor med låg ytenergi, såsom polypropen och ABS, samt på de flesta pulverlackeringar.
  • Standardfärgerna för bläck är svart, rött (RAL 3001-GL), gult (RAL 1003-GL), blått (RAL5005-GL) och grönt (RAL 6032-GL).
Specifikationer
Beskrivning Förpackningsetiketter
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Färg Vitt på rött
Visa Consignment
Avsluta Glans
Formatera Kort
Material Polyester
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Produkttyp Etiketter
Sterilitet Non-sterile
Visa text Hantera med försiktighet eller inte knäpp
För användning med (applikation) Identifiering av anläggning
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
Antal per förpackning 1 skylt/kort
Kvantitet 1 st
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +230 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +110 °C
Tjocklek (engelska) 0,0039 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.099 mm
Mått (LxB) 210 x 148 mm
Längd (engelska) 8,27 tum.
Längd (metrisk) 210 mm
Bredd (engelska) 5,83 tum.
Bredd (metrisk) 148 mm
Höjd (engelska) 8.27 in.
Höjd (metrisk) 74 mm
Alternativt artikelnummer PIC 012-148\* 210-B7541