Läs mer
Brady™ Laminerad polyester förbudsskyltar
Produktkod. 10224854 Handla allt Brady Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
100 mm
200 mm
Visad text:
Absolut Halteverbot
Ingen fotografering
Stopp
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Visad text Förpackningsstorlek
10224854 100 mm Ingen fotografering -
11830762 200 mm Absolut Halteverbot Varje
11760294 200 mm Ingen fotografering -
15153299 200 mm Stopp Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10224854 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 252033
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    406.00 SEK
    342.32 SEK / Paket med 1
    Save 63.68 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010, RoHS-kompatibel med EU-direktiv 2002/95/EC, ROHS-miljööverensstämmelse
Alternativt artikelnummer PIC 214-DIA 315-B7527
Material Polyester
Kvantitet 1 st
Typ av lim Permanent akryl
Beskrivning Laminerad polyester
Diameter (metrisk) 100 mm
För användning med (applikation) Rörmarkörer och säkerhetsskyltar
Tjocklek 0.024 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 110 °C
Form Rund
Visad text Ingen fotografering
Produkttyp Förbudsskylt
Färg Svart på vitt