Läs mer
Brady™ Laminerad polyesterstrålningstransportskylt
Produktkod. 11700993
Material:
Plast
Polyester
Bredd (metrisk):
100 mm
200 mm
297 mm
Visad text:
Radioactive III Innehåll: Aktivitet: Transportindex 7
Radioaktiva ämnen
Radioaktiva ämnen 7B II
Radioaktiva ämnen 7C III
Radioaktivt 7A I
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Varje
Produktkod. 11700993
Brand: Brady™ 811669
Bara null kvar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Klass 7: Radioaktivt material
Alternativt artikelnummer ADR 7B II-297 *297-B7541
Avsluta Glans
Material Polyester
Kvantitet 1 st
Typ av lim Permanent akryl
Beskrivning Laminerad polyester
För användning med (applikation) Rörmarkörer och säkerhetsskyltar
Höjd (metrisk) 297 mm
Max. Temperatur (metrisk) 110 °C
Tjocklek 0.024 mm
Bredd (metrisk) 297 mm
Temperaturområde (metriskt) -40° C-110° C
Form Romboid
Språk Engelska
Visad text Radioaktiva ämnen 7B II
Produkttyp Radioaktiva transport tecken
Färg Svart på vitt