Läs mer
Brady™ Laminerad polyesterstrålningstransportskylt
Produktkod. 11705573 Handla allt Brady Produkter
Change view
Material:
Plast
Polyester
Bredd (metrisk):
100 mm
200 mm
297 mm
Visad text:
Radioactive II Innehåll: Aktivitet: Transport Index 7
Radioactive III Innehåll: Aktivitet: Transportindex 7
Radioaktiva ämnen
Radioaktiva ämnen 7B II
Radioaktiva ämnen 7C III
Radioaktivt 7A I
Radioaktivt I Innehåll: Aktivitet: 7
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Varje
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Bredd (metrisk) Visad text Förpackningsstorlek
11705573 Polyester 100 mm Radioaktivt 7A I 1 rulle
11740983 Polyester 100 mm Radioaktivt I Innehåll: Aktivitet: 7 Varje
11750983 Polyester 200 mm Radioaktivt I Innehåll: Aktivitet: 7 Varje
11760983 Polyester 297 mm Radioaktivt I Innehåll: Aktivitet: 7 Varje
11790983 Polyester 200 mm Radioactive II Innehåll: Aktivitet: Transport Index 7 Varje
11725573 Polyester 100 mm Radioactive III Innehåll: Aktivitet: Transportindex 7 1 rulle
11715573 Plast 100 mm Radioaktiva ämnen 7B II 1 rulle
11780983 Polyester 100 mm Radioaktiva ämnen 7B II Varje
11730993 Polyester 100 mm Radioaktiva ämnen 7C III Varje
11740993 Polyester 200 mm Radioaktiva ämnen 7C III Varje
11700993 Polyester 297 mm Radioaktiva ämnen 7B II Varje
11750993 Polyester 297 mm Radioaktiva ämnen 7C III Varje
11790214 Polyester 100 mm Radioaktiva ämnen Varje
11700224 Polyester 200 mm Radioaktiva ämnen Varje
11710224 Polyester 297 mm Radioaktiva ämnen Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 11705573 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 811661
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4870.00 SEK
    4108.24 SEK / 1 rullar
    Save 761.76 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Klass: ADR 7A
Alternativt artikelnummer ADR 7ARL I-100 *100-B7541
Avsluta Glans
Material Polyester
Kvantitet 250:-/rulle
Typ av lim Permanent akryl
Beskrivning Laminerad polyester
För användning med (applikation) Rörmarkörer och säkerhetsskyltar
Höjd (metrisk) 100 mm
Tjocklek 0.099 mm
Bredd (metrisk) 100 mm
Temperaturområde (metriskt) -40° C-110° C
Form Diamant
Språk Engelska
Visad text Radioaktivt 7A I
Produkttyp Radioaktiva transport tecken