Läs mer
Brady™ Laminerad polyesterstrålningstransportskylt
Produktkod. 11710224
Material:
Plast
Polyester
Bredd (metrisk):
100 mm
200 mm
297 mm
Visad text:
Radioactive III Innehåll: Aktivitet: Transportindex 7
Radioaktiva ämnen
Radioaktiva ämnen 7B II
Radioaktiva ämnen 7C III
Radioaktivt 7A I
missing translation for 'unitSize'
1 rulle
Varje
Product Code. 11710224
missing translation for 'mfr': Brady™ 223572
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Specifications
Certifikat och efterlevnad Class 7: Radioactive material
Avsluta Gloss
Material Polyester
Kvantitet 1 Ea.
Typ av lim Permanent Acrylic
Beskrivning Laminated Polyester
För användning med (applikation) Pipe markers and safety signs
Höjd (metrisk) 297 mm
Max. Temperatur (metrisk) 110°C
Tjocklek 0.024 mm
Bredd (metrisk) 297 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C-110 °C
Form Rhomboid
Språk English
Visad text Radioaktiva ämnen
Produkttyp Radioactive Transport Sign
Färg Yellow on White