Läs mer
Brady™ Laminerad polyesterstrålningstransportskylt
Produktkod. 11740983
Material:
Plast
Polyester
Bredd (metrisk):
100 mm
200 mm
297 mm
Visad text:
Radioactive II Innehåll: Aktivitet: Transport Index 7
Radioactive III Innehåll: Aktivitet: Transportindex 7
Radioaktiva ämnen
Radioaktiva ämnen 7B II
Radioaktiva ämnen 7C III
Radioaktivt 7A I
Radioaktivt I Innehåll: Aktivitet: 7
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Varje
Produktkod. 11740983
Brand: Brady™ 811660
Bara null kvar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Klass 7 : Radioaktiva ämnen
Alternativt artikelnummer ADR 7A I-100 *100-B7541
Avsluta Glans
Material Polyester
Kvantitet 1 st
Typ av lim Permanent akryl
Beskrivning Laminerad polyester
För användning med (applikation) Rörmarkörer och säkerhetsskyltar
Höjd (metrisk) 100 mm
Tjocklek 0.024 mm
Bredd (metrisk) 100 mm
Temperaturområde (metriskt) -40° C-110° C
Form Diamant
Språk Engelska
Visad text Radioaktivt I Innehåll: Aktivitet: 7
Produkttyp Radioaktiva transport tecken
Färg Svart på vitt