Läs mer
Brady™ Laminerad polyesterstrålningstransportskylt
Material:
Plast
Polyester
Bredd (metrisk):
100 mm
200 mm
297 mm
Visad text:
Radioactive II Innehåll: Aktivitet: Transport Index 7
Radioactive III Innehåll: Aktivitet: Transportindex 7
Radioaktiva ämnen
Radioaktiva ämnen 7B II
Radioaktiva ämnen 7C III
Radioaktivt 7A I
Radioaktivt I Innehåll: Aktivitet: 7
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Klass 7 : Radioaktiva ämnen |
| Alternativt artikelnummer | ADR 7A I-297 *297-B7541 |
| Avsluta | Glans |
| Material | Polyester |
| Kvantitet | 1 st |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Beskrivning | Laminerad polyester |
| För användning med (applikation) | Rörmarkörer och säkerhetsskyltar |
| Höjd (metrisk) | 297 mm |
| Tjocklek | 0.099 mm |
| Visa mer |