Läs mer
Brady™ Laminerad polyesterstrålningstransportskylt
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Klass 7 : Radioaktiva ämnen |
| Alternativt artikelnummer | ADR 7B II-200 *200-B7541 |
| Avsluta | Glans |
| Material | Polyester |
| Kvantitet | 1 st |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Beskrivning | Laminerad polyester |
| För användning med (applikation) | Rörmarkörer och säkerhetsskyltar |
| Höjd (metrisk) | 200 mm |
| Tjocklek | 0.024 mm |
| Visa mer |