Läs mer
Brady™ Laminerad polyester röd och vit varningspaneler
Produktkod. 11736855
Change view
Färg:
Rött på vitt
Förpackningsstorlek:
1 paket
Produktkod. Färg unitSize
11736855 Rött på vitt 1 paket
1 options
Produktkod. 11736855 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 255322
Beräknad leverans: 10-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa självhäftande varningspaneler är designade för att ge tidig varning om lastbilar, lastplattformar, stolpar och gaffeltruckar. De kan användas överallt där det finns potentiella faror för arbetsstyrkan.
  • Designad för att ge tidig varning om lastbilar, lastplattformar, stolpar och gaffeltruckar.
  • Kan användas överallt där det finns potentiella faror för arbetsstyrkan.
Specifikationer
Alternativt artikelnummer WP- 11X16 RD/WH
Certifikat och efterlevnad RoHS-kompatibel med EU-direktiv 2002/95/EC
Beskrivning Varningspaneler - Röd/Vit
Avsluta Glans
För användning med (applikation) Identifiering av anläggning
Höjd (engelska) 11,26 tum.
Höjd (metrisk) 286 mm
Förpackningsmängd 10 Pk.
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +230 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +110 °C
Tjocklek 0.024 mm
Bredd (engelska) 16,85 tum.
Bredd (metrisk) 428 mm
Typ av lim Permanent akryl
Färg Rött på vitt
Material Polyester
Typ Warning Panels