Läs mer
Brady™ ISO Skyltar för säkerhetsmedvetenhet
Produktkod. 15103299
Material:
Polyester
Polypropen
Visad text:
FÖRSIKTIGHET Piktogram för heta ytor
Första hjälpen
Läkare
Nödtelefon
Nödutgång (höger)
Physician (Läkare)
Säkerhetsdusch
Ögonspolningsstation
Förpackningsstorlek:
Paket med 7
Varje
Produktkod. 15103299
Brand: Brady™ 814438
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hjälp till att garantera säkerheten på jobbet och maximera produktiviteten med dessa säkerhetsskyltar. Brady™ ISO Skyltar för säkerhetsmedvetenhet finns i en mängd olika storlekar. Standardiserade bilder minskar risken för missförstånd.
  • ISO 7010-kompatibel
  • Skylt inomhus/utomhus
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer PIC E002-200x200-PE-CRD/1
Avsluta Glans
Material Polyester
Kvantitet 1 st
Typ av lim Permanent akryl
Beskrivning Laminerad polyester
För användning med (applikation) Rörmarkörer och säkerhetsskyltar
Höjd (metrisk) 200 mm
Tjocklek 0.024 mm
Bredd (metrisk) 200 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 110 °C
Form Fyrkantig
Språk Global
Visad text Nödutgång (höger)
Produkttyp Säkerhet tecken
Färg Vitt på grönt
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado