Läs mer
Brady™ ISO Skyltar för säkerhetsmedvetenhet
Produktkod. 15314856
Material:
Polyester
Polypropen
Visad text:
FÖRSIKTIGHET Piktogram för heta ytor
Första hjälpen
Läkare
Nödtelefon
Nödutgång (höger)
Physician (Läkare)
Säkerhetsdusch
Ögonspolningsstation
Förpackningsstorlek:
Paket med 7
Varje
Produktkod. 15314856
Brand: Brady™ 814757
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hjälp till att garantera säkerheten på jobbet och maximera produktiviteten med dessa säkerhetsskyltar. Brady™ ISO Skyltar för säkerhetsmedvetenhet finns i en mängd olika storlekar. Standardiserade bilder minskar risken för missförstånd.
  • ISO 7010-kompatibel
  • Skylt inomhus/utomhus
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer PIC E004-250x250-PE-CRD/1
Avsluta Glans
Material Polyester
Kvantitet 1 st
Typ av lim Permanent akryl
Beskrivning Laminerad polyester
För användning med (applikation) Rörmarkörer och säkerhetsskyltar
Höjd (metrisk) 250 mm
Tjocklek 0.024 mm
Bredd (metrisk) 250 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 110 °C
Form Fyrkantig
Språk Global
Visad text Nödtelefon
Produkttyp Säkerhet tecken
Färg Vitt på grönt