Läs mer
Brady™ ISO Skyltar för säkerhetsmedvetenhet
Produktkod. 15384846 Handla allt Brady Produkter
Change view
Material:
Polyester
Polypropen
Visad text:
Doktor
FÖRSIKTIGHET Piktogram för heta ytor
Första hjälpen
Läkare
Nödtelefon
Nödutgång (höger)
Säkerhetsdusch
Ögonspolningsstation
Förpackningsstorlek:
Paket med 7
Varje
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Visad text Förpackningsstorlek
15384846 Polypropen Läkare Varje
15634737 Polyester FÖRSIKTIGHET Piktogram för heta ytor Paket med 7
15103299 Polyester Nödutgång (höger) Varje
15314856 Polyester Nödtelefon Varje
15374846 Polyester Doktor Varje
15354846 Polyester Första hjälpen Varje
15364846 Polypropen Första hjälpen Varje
15394846 Polyester Ögonspolningsstation Varje
15304856 Polypropen Ögonspolningsstation Varje
15334856 Polyester Säkerhetsdusch Varje
15344856 Polypropen Säkerhetsdusch Varje
15324856 Polypropen Nödtelefon Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 15384846 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 815242
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    173.00 SEK
    163.35 SEK / Paket med 1
    Save 9.65 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Hjälp till att garantera säkerheten på jobbet och maximera produktiviteten med dessa säkerhetsskyltar. Brady™ ISO Skyltar för säkerhetsmedvetenhet finns i en mängd olika storlekar. Standardiserade bilder minskar risken för missförstånd.
  • ISO 7010-kompatibel
  • Skylt inomhus/utomhus
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer PIC E009-250x250-PP-CRD/1
Material Polypropen
Kvantitet 1 st
Typ av lim Icke vidhäftande
För användning med (applikation) Rörmarkörer och säkerhetsskyltar
Höjd (metrisk) 250 mm
Tjocklek 1.501 mm
Bredd (metrisk) 250 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 120 °C
Form Fyrkantig
Språk Global
Visad text Läkare
Produkttyp Säkerhet tecken
Färg Vitt på grönt