Läs mer
Brady™ ISO Skyltar för säkerhetsmedvetenhet
Description
- ISO 7010-kompatibel
- Skylt inomhus/utomhus
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | ISO 7010 |
| Alternativt artikelnummer | PIC W017- Tri 050-PE-SHEET/7 |
| Avsluta | Glans |
| Material | Polyester |
| Kvantitet | 7/Pk. |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Beskrivning | Laminerad polyester |
| För användning med (applikation) | Rörmarkörer och säkerhetsskyltar |
| Höjd (metrisk) | 50 mm |
| Tjocklek | 0.024 mm |
| Show More |