Läs mer
Brady™ Säkerhetsskyltar i laminerad polyester
Produktkod. 15113299
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15113299
Brand: Brady™ 814265
Bara null kvar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer PIC E001-200x200-PE-CRD/1
Avsluta Glans
Material Polyester
Kvantitet 1 st
Typ av lim Permanent akryl
Beskrivning Laminerad polyester
För användning med (applikation) Inomhus & Utomhus
Höjd (metrisk) 200 mm
Tjocklek 0.024 mm
Bredd (metrisk) 200 mm
Temperaturområde (metriskt) -40° C-110° C
Form Fyrkantig
Språk Global
Visad text Nödutgång (vänster)
Produkttyp Säkerhet tecken
Färg Vitt på grönt