Läs mer
Brady™ Laminerade polyesterklistermärken
Produktkod. 11760254
Change view
Färg:
Svart på rött
Vitt på rött
Höjd (metrisk):
100 mm
200 mm
297 mm
Kvantitet:
1 st
250:-/rulle
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Höjd (metrisk) Kvantitet unitSize
11760254 Svart på rött 100 mm 1 st Varje
11790254 Svart på rött 100 mm 250:-/rulle 1 rulle
11770254 Svart på rött 200 mm 1 st Varje
11720264 Vitt på rött 100 mm 1 st Varje
11780254 Svart på rött 297 mm 1 st Varje
11750264 Vitt på rött 100 mm 250:-/rulle 1 rulle
11730264 Vitt på rött 200 mm 1 st Varje
11740264 Vitt på rött 297 mm 1 st Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11760254 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 227587
Beräknad leverans: 20-08-2026
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer ADR 2.1A-100 *100-B7541
Avsluta Glans
Material Polyester
Kvantitet 1 st
Typ av lim Permanent akryl
Beskrivning Laminerad polyester
För användning med (applikation) Rörmarkeringar och säkerhetsskyltar
Höjd (metrisk) 100 mm
Tjocklek 0.024 mm
Bredd (metrisk) 100 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 110 °C
Form Romboid
Visad text Brandfarliga gaser 2
Produkttyp Transportetikett för farligt gods
Färg Svart på rött