Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 7010 |
| Alternativt artikelnummer | ADR 2.1ARL-100 *100-B7541 |
| Avsluta | Glans |
| Material | Polyester |
| Kvantitet | 250:-/rulle |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Beskrivning | Laminerad polyester |
| För användning med (applikation) | Rörmarkeringar och säkerhetsskyltar |
| Höjd (metrisk) | 100 mm |
| Tjocklek | 0.024 mm |
| Visa mer |