Läs mer
Brady™ Laminerade polyesterklistermärken för transport av smittsamma ämnen
Produktkod. 10755145
Change view
Höjd (metrisk):
100 mm
200 mm
297 mm
Bredd (metrisk):
100,00 mm
200,00 mm
297,00 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Bredd (metrisk) unitSize
10755145 100 mm 100,00 mm Varje
11744884 297 mm 297,00 mm Varje
10080284 200 mm 200,00 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10755145 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 257534
Bara null kvar
Specifikationer
Alternativt artikelnummer ADR 6,2-100 *100-B7541
Avsluta Glans
Material Laminerad polyester
Kvantitet 1 st
Typ av lim Permanent akryl
Höjd (metrisk) 100 mm
Tjocklek 0.099 mm
Bredd (metrisk) 100,00 mm
Temperaturområde (metriskt) -40° C-110° C
Form Romboid
Visad text 6
Färg Svart på vitt