Läs mer
Brady™ Transportskylt i laminerad polyester
Produktkod. 10204514
Höjd (metrisk):
100 mm
200 mm
297 mm
Färg:
Klart
Svart på grönt
Svart på gult
Svart på rött
Svart på vitt
Svart på vitt
Vitt på grönt
Vitt på grönt
Visad text:
Diverse farliga ämnen och artiklar 9
Ej brandfarlig, giftfri gas 2
Farligt ämne 9
Frätande ämne 8
Giftiga och skadliga ämnen 6.1
Giftigt ämne 6
Miljöfarliga ämnen
Organisk peroxid 5.2
Oxiderande ämnen och organiska peroxider 5.1
Smittsamt ämne 6
Varning för giftiga ämnen
Kvantitet:
1 st
1 st.
250/rulle
250:-/rulle
3/förp.
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Varje
Produktkod. 10204514
Brand: Brady™ 257514
Bara null kvar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010, RoHS-kompatibel med EU-direktiv 2002/95/EC
Alternativt artikelnummer ADR 5,1-100 *100-B7541
Avsluta Glans
Material Polyester
Kvantitet 1 st
Typ av lim Permanent akryl
Beskrivning Laminerad polyester
För användning med (applikation) Rörmarkörer och säkerhetsskyltar
Höjd (metrisk) 100 mm
Tjocklek 0.024 mm
Bredd (metrisk) 100 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 110 °C
Form Diamant
Visad text Oxiderande ämnen och organiska peroxider 5.1
Produkttyp Transport tecken
Färg Svart på gult