Läs mer
- Home
- Products
- Säkerhet och underhåll av anläggningen
- Skyltar och taggar
- Tecken på fysiska faror
- Brady™ Transportskylt i laminerad polyester
Brady™ Transportskylt i laminerad polyester
Produktkod. 11720214 Handla allt Brady Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
100 mm
200 mm
297 mm
Färg:
Klart
Svart på grönt
Svart på gult
Svart på rött
Svart på vitt
Svart på vitt
Vitt på grönt
Vitt på grönt
Visad text:
Diverse farliga ämnen och artiklar 9
Ej brandfarlig, giftfri gas 2
Farligt ämne 9
Frätande ämne 8
Giftiga och skadliga ämnen 6.1
Giftigt ämne 6
Icke-brandfarlig, icke-giftig gas 2
Miljöfarliga ämnen
Organisk peroxid 5.2
Oxiderande ämnen och organiska peroxider 5.1
Smittsamt ämne 6
Varning för giftiga ämnen
Kvantitet:
1 st
1 st.
250/rull
250:-/rulle
3/förp.
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Varje
28 product options available for selection
| Produktkod. | Höjd (metrisk) | Färg | Visad text | Kvantitet | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|---|
| 11720214 | 297 mm | Vitt på grönt | Ej brandfarlig, giftfri gas 2 | 1 st | Varje |
| 10725505 | 100 mm | Svart på grönt | Ej brandfarlig, giftfri gas 2 | 1 st | Varje |
| 10254844 | 200 mm | Svart på grönt | Ej brandfarlig, giftfri gas 2 | 1 st | Varje |
| 11754884 | 297 mm | Svart på grönt | Ej brandfarlig, giftfri gas 2 | 1 st | Varje |
| 11740953 | 297 mm | Svart på rött | Organisk peroxid 5.2 | 1 st | Varje |
| 10090284 | 100 mm | Svart på vitt | Frätande ämne 8 | 1 st | Varje |
| 10102414 | 100 mm | Svart på vitt | Diverse farliga ämnen och artiklar 9 | 1 st | Varje |
| 10224894 | 100 mm | Svart på vitt | Giftiga och skadliga ämnen 6.1 | 1 st | Varje |
| 11780993 | 100 mm | Svart på vitt | Miljöfarliga ämnen | 1 st | Varje |
| 11731003 | 100 mm | Svart på vitt | Miljöfarliga ämnen | 250:-/rulle | 1 rulle |
| 10162454 | 200 mm | Svart på vitt | Frätande ämne 8 | 1 st | Varje |
| 10305964 | 200 mm | Svart på vitt | Diverse farliga ämnen och artiklar 9 | 1 st | Varje |
| 10575884 | 200 mm | Svart på vitt | Giftiga och skadliga ämnen 6.1 | 1 st | Varje |
| 11790993 | 200 mm | Svart på vitt | Miljöfarliga ämnen | 1 st | Varje |
| 11734894 | 297 mm | Svart på vitt | Diverse farliga ämnen och artiklar 9 | 1 st | Varje |
| 11724894 | 297 mm | Svart på vitt | Frätande ämne 8 | 1 st. | Varje |
| 11711003 | 297 mm | Svart på vitt | Miljöfarliga ämnen | 1 st | Varje |
| 10204514 | 100 mm | Svart på gult | Oxiderande ämnen och organiska peroxider 5.1 | 1 st | Varje |
| 10420884 | 200 mm | Svart på gult | Oxiderande ämnen och organiska peroxider 5.1 | 1 st | Varje |
| 10401844 | 100 mm | Svart på gult | Varning för giftiga ämnen | 3/förp. | - |
| 11704894 | 297 mm | Svart på gult | Oxiderande ämnen och organiska peroxider 5.1 | 1 st | Varje |
| 11700234 | 100 mm | Klart | Farligt ämne 9 | 250:-/rulle | 1 rulle |
| 11790224 | 100 mm | Klart | Frätande ämne 8 | 250:-/rulle | 1 rulle |
| 11780224 | 100 mm | Klart | Smittsamt ämne 6 | 250:-/rulle | 1 rulle |
| 11770224 | 100 mm | Klart | Giftigt ämne 6 | 250:-/rulle | 1 rulle |
| 11700214 | 100 mm | Vitt på grönt | Ej brandfarlig, giftfri gas 2 | 1 st | Varje |
| 11750244 | 100 mm | Vitt på grönt | Icke-brandfarlig, icke-giftig gas 2 | 250/rull | 1 rulle |
| 11710214 | 200 mm | Vitt på grönt | Ej brandfarlig, giftfri gas 2 | 1 st | Varje |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
11720214
Leverantör
Brady™
Leverantörsnummer
223563
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
-
154.00 SEK
129.57 SEK / Paket med 1
Save 24.43 SEK
15% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 7010, RoHS-kompatibel med EU-direktiv 2002/95/EC, ROHS-miljööverensstämmelse |
| Alternativt artikelnummer | ADR 2.2A-297 *297-B7541 |
| Avsluta | Glans |
| Material | Polyester |
| Kvantitet | 1 st |
| Typ av lim | Permanent |
| Beskrivning | Laminerad polyester |
| För användning med (applikation) | Rörmarkörer och säkerhetsskyltar |
| Höjd (metrisk) | 297 mm |
| Tjocklek | 0.024 mm |
| Bredd (metrisk) | 297 mm |
| Temperaturområde (metriskt) | -40° C-110° C |
| Form | Diamant |
| Visad text | Ej brandfarlig, giftfri gas 2 |
| Produkttyp | Transport tecken |
| Färg | Vitt på grönt |
| Visa mer Visa mindre |