Läs mer
Brady™ Transportskylt i laminerad polyester
Click to view available options
Höjd (metrisk):
100 mm
200 mm
297 mm
Färg:
Klart
Svart på grönt
Svart på gult
Svart på rött
Svart på vitt
Svart på vitt
Vitt på grönt
Vitt på grönt
Visad text:
Diverse farliga ämnen och artiklar 9
Ej brandfarlig, giftfri gas 2
Farligt ämne 9
Frätande ämne 8
Giftiga och skadliga ämnen 6.1
Giftigt ämne 6
Miljöfarliga ämnen
Organisk peroxid 5.2
Oxiderande ämnen och organiska peroxider 5.1
Smittsamt ämne 6
Varning för giftiga ämnen
Kvantitet:
1 st
1 st.
250/rulle
250:-/rulle
3/förp.
Packungsgröße:
1 rulle
Varje
Spezifikation
Spezifikation
| Certifikat och efterlevnad | ISO 7010, RoHS compliant using EU Directive 2002/95/EC |
| Material | Polyester |
| Kvantitet | 1 st. |
| Typ av lim | Permanent Acrylic |
| Beskrivning | Laminated Polyester |
| För användning med (applikation) | Pipe markers and safety signs |
| Höjd (metrisk) | 297 mm |
| Tjocklek | 0.024 mm |
| Bredd (metrisk) | 297 mm |
| Temperaturområde (metriskt) | -40°C to 110°C |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur