Läs mer
Brady™ Transportskylt i laminerad polyester
Produktkod. 11790993 Handla allt Brady Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
100 mm
200 mm
297 mm
Färg:
Klart
Svart på grönt
Svart på gult
Svart på rött
Svart på vitt
Svart på vitt
Vitt på grönt
Vitt på grönt
Visad text:
Diverse farliga ämnen och artiklar 9
Ej brandfarlig, giftfri gas 2
Farligt ämne 9
Frätande ämne 8
Giftiga och skadliga ämnen 6.1
Giftigt ämne 6
Icke-brandfarlig, icke-giftig gas 2
Miljöfarliga ämnen
Organisk peroxid 5.2
Oxiderande ämnen och organiska peroxider 5.1
Smittsamt ämne 6
Varning för giftiga ämnen
Kvantitet:
1 st
1 st.
250/rull
250:-/rulle
3/förp.
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Varje
28 product options available for selection
Product selection table with 28 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Färg Visad text Kvantitet Förpackningsstorlek
11790993 200 mm Svart på vitt Miljöfarliga ämnen 1 st Varje
10725505 100 mm Svart på grönt Ej brandfarlig, giftfri gas 2 1 st Varje
10254844 200 mm Svart på grönt Ej brandfarlig, giftfri gas 2 1 st Varje
11754884 297 mm Svart på grönt Ej brandfarlig, giftfri gas 2 1 st Varje
11740953 297 mm Svart på rött Organisk peroxid 5.2 1 st Varje
10090284 100 mm Svart på vitt Frätande ämne 8 1 st Varje
10102414 100 mm Svart på vitt Diverse farliga ämnen och artiklar 9 1 st Varje
10224894 100 mm Svart på vitt Giftiga och skadliga ämnen 6.1 1 st Varje
11780993 100 mm Svart på vitt Miljöfarliga ämnen 1 st Varje
11731003 100 mm Svart på vitt Miljöfarliga ämnen 250:-/rulle 1 rulle
10162454 200 mm Svart på vitt Frätande ämne 8 1 st Varje
10305964 200 mm Svart på vitt Diverse farliga ämnen och artiklar 9 1 st Varje
10575884 200 mm Svart på vitt Giftiga och skadliga ämnen 6.1 1 st Varje
11734894 297 mm Svart på vitt Diverse farliga ämnen och artiklar 9 1 st Varje
11724894 297 mm Svart på vitt Frätande ämne 8 1 st. Varje
11711003 297 mm Svart på vitt Miljöfarliga ämnen 1 st Varje
10204514 100 mm Svart på gult Oxiderande ämnen och organiska peroxider 5.1 1 st Varje
10420884 200 mm Svart på gult Oxiderande ämnen och organiska peroxider 5.1 1 st Varje
10401844 100 mm Svart på gult Varning för giftiga ämnen 3/förp. -
11704894 297 mm Svart på gult Oxiderande ämnen och organiska peroxider 5.1 1 st Varje
11700234 100 mm Klart Farligt ämne 9 250:-/rulle 1 rulle
11790224 100 mm Klart Frätande ämne 8 250:-/rulle 1 rulle
11780224 100 mm Klart Smittsamt ämne 6 250:-/rulle 1 rulle
11770224 100 mm Klart Giftigt ämne 6 250:-/rulle 1 rulle
11700214 100 mm Vitt på grönt Ej brandfarlig, giftfri gas 2 1 st Varje
11720214 297 mm Vitt på grönt Ej brandfarlig, giftfri gas 2 1 st Varje
11750244 100 mm Vitt på grönt Icke-brandfarlig, icke-giftig gas 2 250/rull 1 rulle
11710214 200 mm Vitt på grönt Ej brandfarlig, giftfri gas 2 1 st Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
28 options
Produktkod. 11790993 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 813600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.15 SEK
    64.12 SEK / Paket med 1
    Save 8.03 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 17-11-2026
Spezifikation
Certifikat och efterlevnad ISO 7010, RoHS-kompatibel med EU-direktiv 2002/95/EC
Alternativt artikelnummer ADR EHS-200 *200-B7541
Avsluta Glans
Material Polyester
Kvantitet 1 st
Typ av lim Permanent akryl
Beskrivning Laminerad polyester
För användning med (applikation) Rörmarkörer och säkerhetsskyltar
Höjd (metrisk) 200 mm
Tjocklek 0.024 mm
Bredd (metrisk) 200 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 110 °C
Form Romboid
Visad text Miljöfarliga ämnen
Produkttyp Transport tecken
Färg Svart på vitt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.