Läs mer
Brady™ Transportskyltar i laminerad polyester
Produktkod. 10412034
Change view
Bredd (metrisk):
100 mm
200 mm
297 mm
Visad text:
Brandfarlig när den är våt 4
Brandfarligt fast ämne 4
Mycket brandfarlig vätska 3
Spontan antändning 4
Spontan tändning 4
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Visad text unitSize
10412034 100 mm Spontan antändning 4 Varje
11724874 100 mm Brandfarlig när den är våt 4 Varje
10694915 200 mm Spontan tändning 4 Varje
10214894 200 mm Brandfarligt fast ämne 4 Varje
11734874 200 mm Brandfarlig när den är våt 4 Varje
11794884 297 mm Brandfarlig när den är våt 4 Varje
11764884 297 mm Mycket brandfarlig vätska 3 Varje
11784884 297 mm Spontan tändning 4 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10412034 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 257508
Fyll på ditt laboratorium
Använd kampanjkoden 28007
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 20-08-2026
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer ADR 4,2-100 *100-B7541
Avsluta Glans
Material Polyester
Kvantitet 1 st
Typ av lim Permanent akryl
Beskrivning Laminerad polyester
För användning med (applikation) Rörmarkeringar och säkerhetsskyltar
Höjd (metrisk) 100 mm
Tjocklek 0.024 mm
Bredd (metrisk) 100 mm
Temperaturområde (metriskt) -40° C-110° C
Form Diamant
Visad text Spontan antändning 4
Produkttyp Transport tecken
Färg Rött på vitt