Läs mer
Brady™ Varningsskyltar av laminerad polyester
Produktkod. 12300160 Handla allt Brady Produkter
Change view
Visad text:
Varning för brandfarliga material
Varningsskyltar
Bredd (metrisk):
20 mm
25 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Visad text Bredd (metrisk) Förpackningsstorlek
12300160 Varning för brandfarliga material 20 mm 1 rulle
11808030 Varningsskyltar 25 mm 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12300160 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 829422
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1025.00 SEK
    862.52 SEK / 1 rullar
    Save 162.48 SEK
    15% Av
I lager
Hållbar laminerad polyester varningsskyltar för märkning av rör och säkerhetsskyltar. Brady™ Varningsetiketter i laminerad polyester kan fästas med ett permanent akryllim.
  • Laminerad polyester.
  • Svart på gult för hög synlighet.
  • Permanent akryllim.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer PIC W021-Tri 025-PE-ROLL/1
Avsluta Glans
Material Polyester
Kvantitet 1 st
Typ av lim Permanent akryl
Beskrivning Laminerad polyester
För användning med (applikation) Rörmarkörer och säkerhetsskyltar
Höjd (metrisk) 22 mm
Tjocklek 0.024 mm
Bredd (metrisk) 20 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 110 °C
Form Triangulär
Språk Global
Visad text Varning för brandfarliga material
Produkttyp Varningsskyltar
Färg Svart på gult