Läs mer
Brady™ Varningsskyltar i laminerad polyester
Produktkod. 10061394
Bredd (metrisk):
100 mm
200 mm
Visad text:
Farozonsvarningspiktogram - !
Varning för halkrisk
Varning för industritruckar
Varning för snubbelrisk
Produktkod. 10061394
Brand: Brady™ 250276
Bara null kvar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010, RoHS-kompatibel med EU-direktiv 2002/95/EC, ROHS-miljööverensstämmelse
Alternativt artikelnummer PIC 325-TRI 100-B7541
Material Polyester
Kvantitet 1 st
Typ av lim Permanent akryl
Beskrivning Laminerad polyester
För användning med (applikation) Rörmarkörer och säkerhetsskyltar
Höjd (metrisk) 100 mm
Tjocklek 0.024 mm
Bredd (metrisk) 100 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 110 °C
Form Triangulär
Visad text Varning för snubbelrisk
Produkttyp Varning Säkerhetsskylt
Färg Svart på gult