Läs mer
Brady™ Varningsskyltar i laminerad polyester
Produktkod. 10151984
Change view
Bredd (metrisk):
100 mm
200 mm
Visad text:
Farozonsvarningspiktogram - !
Varning för halkrisk
Varning för industritruckar
Varning för snubbelrisk
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Visad text
10151984 100 mm Varning för halkrisk
10041344 100 mm Farozonsvarningspiktogram - !
10264894 200 mm Farozonsvarningspiktogram - !
10441074 100 mm Varning för industritruckar
10061394 100 mm Varning för snubbelrisk
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10151984 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 250273
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.00 SEK
    108.45 SEK / Paket med 1
    Save 1.55 SEK
    1% Av
Beräknad leverans: 11-08-2026
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010, RoHS-kompatibel med EU-direktiv 2002/95/EC, ROHS-miljööverensstämmelse
Alternativt artikelnummer PIC 324-TRI 100-B7541
Material Polyester
Kvantitet 1 st
Typ av lim Permanent akryl
Beskrivning Laminerad polyester
För användning med (applikation) Rörmarkörer och säkerhetsskyltar
Höjd (metrisk) 100 mm
Tjocklek 0.024 mm
Bredd (metrisk) 100 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 110 °C
Form Triangulär
Visad text Varning för halkrisk
Produkttyp Varning Säkerhetsskylt
Färg Svart på gult