Läs mer
Brady™ Varningsskyltar i laminerad polyester
Produktkod. 10376094
Change view
Bredd (metrisk):
50 mm
100 mm
Visad text:
Radioaktiva ämnen 7C III
Varning för farliga ämnen
Varning för frätande ämnen
Varningspiktogram för frätande batterier
Förpackningsstorlek:
1 rulle
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Visad text unitSize
10376094 100 mm Varningspiktogram för frätande batterier -
15138743 50 mm Radioaktiva ämnen 7C III 1 rulle
10775315 100 mm Varning för frätande ämnen -
10403194 100 mm Varning för farliga ämnen -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10376094 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 250231
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.00 SEK
    108.45 SEK / Paket med 1
    Save 1.55 SEK
    1% Av
I lager
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010, RoHS-kompatibel med EU-direktiv 2002/95/EC, ROHS-miljööverensstämmelse
Alternativt artikelnummer PIC 310-TRI 100-B7541
Material Polyester
Kvantitet 1 st
Typ av lim Permanent akryl
Beskrivning Laminerad polyester
För användning med (applikation) Rörmarkörer och säkerhetsskyltar
Höjd (metrisk) 100 mm
Tjocklek 0.024 mm
Bredd (metrisk) 100 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 110 °C
Form Triangulär
Visad text Varningspiktogram för frätande batterier
Produkttyp Varningsskylt
Färg Svart på gult