Learn More
Brady™ Varningsskyltar i laminerad polyester
Click to view available options
Bredd (metrisk):
50 mm
100 mm
Visad text:
Radioaktiva ämnen 7C III
Varning för farliga ämnen
Varning för frätande ämnen
Varningspiktogram för frätande batterier
Unit Size:
1 rulle
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | ISO 7010, RoHS-kompatibel med EU-direktiv 2002/95/EC |
| Alternativt artikelnummer | PIC 303-TRI 100-B7541 (märkt) |
| Material | Polyester |
| Kvantitet | 3/Pk. |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Beskrivning | Laminerad polyester |
| För användning med (applikation) | Rörmarkörer och säkerhetsskyltar |
| Höjd (metrisk) | 100 mm |
| Tjocklek | 0.024 mm |
| Bredd (metrisk) | 100 mm |
| Show More |