Läs mer
Brady™ Varningsskyltar i laminerad polyester
Produktkod. 15138743
Bredd (metrisk):
50 mm
100 mm
Visad text:
Radioaktiva ämnen 7C III
Varning för farliga ämnen
Varning för frätande ämnen
Varningspiktogram för frätande batterier
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 15138743
Brand: Brady™ 227360
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Class 7: Radioactive material
Avsluta Gloss
Material Polyester
Kvantitet 250/Roll
Typ av lim Permanent Acrylic
Beskrivning Laminated Polyester
För användning med (applikation) Pipe markers and safety signs
Höjd (metrisk) 50 mm
Tjocklek 0.024 mm
Bredd (metrisk) 50 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C-110 °C
Form Triangular
Språk Global
Visad text Radioaktiva ämnen 7C III
Produkttyp Warning Sign
Färg Black on Yellow