missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 7010, RoHS compliant using EU Directive 2002/95/EC |
| Material | Polyethylene |
| Kvantitet | 1 Roll |
| Beskrivning | Laminated Polyethylene |
| För användning med (applikation) | Pipe markers and safety signs |
| Höjd (metrisk) | 64 mm |
| Bredd (metrisk) | 46 mm |
| Visad text | Toxisk |
| Produkttyp | Label |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?