Läs mer
Brady™ Laminated Polyethylene Label
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 7010, RoHS compliant using EU Directive 2002/95/EC |
| Material | Polyethylene |
| Kvantitet | 1 Roll |
| Beskrivning | Laminated Polyethylene |
| För användning med (applikation) | Pipe markers and safety signs |
| Höjd (metrisk) | 64 mm |
| Bredd (metrisk) | 46 mm |
| Visad text | FARA miljö |
| Produkttyp | Label |