Läs mer
Sperian Protection™ Laminated Polypropylene With Polyethylene Film Mutex Light Overboots
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | White, Gray |
| För användning med (applikation) | Work environments with low risk hazards : As benign cleaning products, diluted detergent solutions, fats, etc. |
| Höjd (metrisk) | 57 mm |
| Längd (metrisk) | 32 mm |
| Material | Polypropylene, Polyethylene |
| Storlek | 45 |
| Produkttyp | Mutex Light Overboots |