Läs mer
Hamilton™ Laminerad silikongummi Septa
Produktkod. 11773939
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
8 mm
12 mm
14 mm
15 mm
19 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek
11773939 8 mm Paket med 12
11763939 12 mm Paket med 12
10232301 14 mm Paket med 12
10694861 15 mm Paket med 12
11753939 19 mm Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11773939 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 76002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    277.00 SEK
    253.15 SEK / Paket med 12
    Save 23.85 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 26-11-2026
Specifikationer
Produkttyp Septum
Diameter (metrisk) Yttre 8 mm
Antal lager 3
Temperatur (metrisk) Max 200 °C
Material Laminerat silikongummi
Kvantitet 12/Pk.