Läs mer
Hamilton™ Laminerad silikongummi Septa
Diameter (metrisk) Yttre:
8 mm
12 mm
14 mm
15 mm
19 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Septum |
| Diameter (metrisk) Yttre | 8 mm |
| Antal lager | 3 |
| Temperatur (metrisk) Max | 200 °C |
| Material | Laminerat silikongummi |
| Kvantitet | 12/Pk. |