Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Laminin (929-933)
Produktkod. 15426219
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15426219 1 mg 1mg
1 options
Produktkod. 15426219 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J64127.M^
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
594.66 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Reningsmetod HPLC
Vanligt namn Laminin Pentapeptide
Innehåll och lagring -30°C to -10°C
Formatera Solid
Molekylvikt (g/mol) 594.66
Produkttyp Laminin (929-933)
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status RUO - research use only
Sekvens Tyr-Ile-Gly-Ser-Arg