missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Laminin gamma 1 Antibody (D18) [CoraFluor™ 1], Novus Biologicals™

Produktkod. 30647564 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30647564 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30647564 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer FAB2139CL1

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

Laminin gamma 1 Monoclonal antibody specifically detects Laminin gamma 1 in Human,Rat samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot,Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen Laminin gamma 1
Användningsområden Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassificering Monoclonal
Klona D18
Konjugera CoraFluor 1
Formulering PBS
Gene Alias LAMB2Laminin-7 subunit gamma, Laminin B2 chain, laminin subunit gamma-1, laminin, gamma 1 (formerly LAMB2), Laminin-1 subunit gamma, Laminin-10 subunit gamma, Laminin-11 subunit gamma, Laminin-2 subunit gamma, Laminin-3 subunit gamma, Laminin-4 subunit gamma, Laminin-6 subunit gamma, Laminin-8 subunit gamma, Laminin-9 subunit gamma, MGC87297, S-LAM gamma, S-laminin subunit gamma
Värd art Mouse
Immunogen Rat glomerular basement membrane
Reningsmetod Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Tumor Suppressors
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3915
Målarter Human, Rat
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Form Purified
Isotyp IgG2a
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.