Läs mer
Laminin gamma 1 Antibody (LAMC1/3162), Alexa Fluor™ 594, R&D Systems™
Produktkod. 18366516 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18366516 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18366516 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP314109AF594
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6890.08 SEK
    5968.20 SEK / 0.1ml
    Save 921.88 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Laminin gamma 1 Monoclonal specifically detects Laminin gamma 1 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Laminin gamma 1
Användningsområden ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Klassificering Monoclonal
Klona LAMC1/3162
Konjugera Alexa Fluor 594
Utspädning Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias LAMB2Laminin-7 subunit gamma, Laminin B2 chain, laminin subunit gamma-1, laminin, gamma 1 (formerly LAMB2), Laminin-1 subunit gamma, Laminin-10 subunit gamma, Laminin-11 subunit gamma, Laminin-2 subunit gamma, Laminin-3 subunit gamma, Laminin-4 subunit gamma, Laminin-6 subunit gamma, Laminin-8 subunit gamma, Laminin-9 subunit gamma, MGC87297, S-LAM gamma, S-laminin subunit gamma
Värd art Mouse
Immunogen Murine EHS laminin preparation
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Tumor Suppressors
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3915
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG1 κ
Produktlinje Novus