Läs mer
Lamivudeine 100 μg/ml i acetonitril: Vatten, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30328071
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30328071 1 ml
1 options
Produktkod. 30328071 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA14591800WL100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lamivudine
CAS 134678-17-4
Analyt- eller komponentnamn Lamivudine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H11 N3 O3 S
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Lamivudine, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, (2R-cis)-, 1,3-Oxathiolane, 2(1H)-pyrimidinone deriv., (-)-2'-Deoxy-3'-thiacytidine, (-)-BCH 189, 2-Hydroxymethyl-5-(cytosin-1-yl)-1,3-oxathiolane, 3TC, BCH 189, (-)-, Epivir, Epivir HBV, GR 109714X, Hepitec, Heptodin, Heptovir, L-SddC, Lamivir, Virolam, Zeffix, Zefix, cis(-)-2-Hydroxymethyl-5-(cytosin-1-yl)-1,3-oxathiolane, beta-L-2',3'-Dideoxy-3'-thiacytidine, beta-L-3'-Thia-2',3'-dideoxycytidine, GR 109714X, 3TC, GR 111720X, GR 135522X, Lamivudine GR109714X, BP Zidovudine and Lamivudine Impurity Standard, Ph Eur Lamivudine for system suitability 1, BP Lamivudine Impurity Standard, Ph Eur Lamivudine for system suitability 2
InChI formel InChI=1S/C8H11N3O3S/c9-5-1-2-11(8(13)10-5)6-4-15-7(3-12)14-6/h1-2,6-7,12H,3-4H2,(H2,9,10,13)/t6-,7+/m0/s1
LEDER NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2CS[C@H](CO)O2
IUPAC-namn 4-amino-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymetyl)-1,3-oxatiolan-5-yl]pyrimidin-2-one
Lösningsmedel eller matris Acetonitril/Vatten
Molekylvikt (g/mol) 229.26
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 229,0521 g/mol