Läs mer
Lamivudine-15N2,13C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lamivudine-1,3-15N2,2-13C |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N3O3S/c9-5-1-2-11(8(13)10-5)6-4-15-7(3-12)14-6/h1-2,6-7,12H,3-4H2,(H2,9,10,13)/t6-,7+/m0/s1/i8+1,10+1,11+1 |
| Formel vikt | 232.0495 |
| Procent renhet | >95% |