Läs mer
Lamivudine Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lamivudine Acid |
| CAS | 173829-09-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C8H9N3O4S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1,3-Oxathiolane-2-carboxylic acid, 5-(4-amino-2-oxo-1(2H)-pyrimidinyl)-, (2R-cis)- (9CI), Lamivudine Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9N3O4S/c9-4-1-2-11(8(14)10-4)5-3-16-7(15-5)6(12)13/h1-2,5,7H,3H2,(H,12,13)(H2,9,10,14)/t5-,7+/m0/s1 |
| LEDER | NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2CS[C@@H](O2)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R,5S)-5-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-1,3-oxathiolane-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 243.24 |
| Visa mer |