missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Lamivudine, MedChemExpress

Produktkod. p-200101034
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16408196

Brand: Medchem Express HYB0250

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Lamivudine (BCH-189) is an orally active nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI). Lamivudine can inhibit HIV reverse transcriptase 1/2 and also the reverse transcriptase of hepatitis B virus. Lamivudine salicylate can penetrate the CNS.

Lamivudine (BCH-189) is an orally active nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI). Lamivudine can inhibit HIV reverse transcriptase 1/2 and also the reverse transcriptase of hepatitis B virus. Lamivudine salicylate can penetrate the CNS.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Lamivudine
Fysisk form Powder
CAS 134678-17-4
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H11N3O3S
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
Synonym BCH-189
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (218.09 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (218.09 mM)
LEDER O=C1N=C(N)C=CN1[C@@H]2CS[C@H](CO)O2
Molekylvikt (g/mol) 229.26
Formel vikt 229.26
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.