Läs mer
Lamivudine (R)-Sulfoxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-1-[(2R,3R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2(1H)-one S-Oxide |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N3O4S/c9-5-1-2-11(8(13)10-5)6-4-16(14)7(3-12)15-6/h1-2,6-7,12H,3-4H2,(H2,9,10,13)/t6-,7+,16+/m0/s1 |
| Formel vikt | 245.047 |